Principaux documents
GF27313679
Nickel/Cobalt
powder, Ni 97%/Co 3%, max. particle size 150 micron, weight 50 g, condition gas atomized
Synonyme(s) :
NE296010
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 273-136-79
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2