Documents
GF54829491
Polyamide/Imide
(PAI), sphere, diam. 3.18 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
Synonyme(s) :
AM316820
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
spheres
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 548-294-91
Diamètre
3.18 mm