Documents
408700
Sigma-Aldrich
Poly(éthylèneimine) solution
average Mw 1800, 50 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
PEI, Polymère d’éthylèneimine solution
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Poids mol.
average Mw 1800
Concentration
50 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.453
Densité
1.08 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C2H8N2.C2H5N/c3-1-2-4;1-2-3-1/h1-4H2;3H,1-2H2
Clé InChI
SFLOAOINZSFFAE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le poly(éthylèneimine) (PEI) estune amine polymère positivement chargée, de structure linéaire ou ramifiée. Il présente des propriétés chélatrices vis-à-vis de divers ions métalliques. Il est extrêmement soluble dans l'eau et se comporte comme une base efficace en solution aqueuse. Il est couramment utilisé, du fait de ses propriétés physicochimiques supérieures, dans les domainesde la biomédecine, de la purification de l'eau, de la bio-imagerie, de l'administration de gènes et des matériaux auto-cicatrisants.
Application
Cette solution de poly(éthylèneimine) peut être utilisée pour modifier la surface de résines échangeuses de cations. Les résines ainsi modifiées présentent une plus grande sélectivité vis-à-vis des éléments de transition. La sélectivité pour les ions alcalins diminue en raison des effets de répulsion au sein de la couche cationique. Cette résine peut donc être appliquée pour purifier les effluents industriels par sorption sur colonne.
Cette solution peut être employée comme précurseur pour préparer des multicouches de polyélectrolytes afin de promouvoir l'adhésion et la croissance des cellules à la surface des implants.
Le PEI peut servir de matrice réactive et d'agent stabilisant dans la préparation de nanoparticules métalliques en milieu aqueux. Les groupements aminés du PEI peuvent se coordiner avec les ions métalliques dissous dans l'eau et réduire leur capacité d'agrégation, entraînant la formation de plus petites nanoparticules.
Caractéristiques et avantages
  • Le PEI possède des motifs structuraux répétitifs etune chaîne polymère flexible.
  • Du fait de l'accessibilité d'un grand nombrede ces groupements aminés, le PEI peut être modifié ou fonctionnalisé de façonà lui conférer des caractéristiques particulières, par exemple une sensibilité, une spécificité ou une biocompatibilité.
  • Grande solubilité dans l'eau.
Forme physique
Polymère ramifié
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Jonathon M Muncie et al.
Developmental cell, 55(6), 679-694 (2020-11-19)
Embryogenesis is directed by morphogens that induce differentiation within a defined tissue geometry. Tissue organization is mediated by cell-cell and cell-extracellular matrix (ECM) adhesions and is modulated by cell tension and tissue-level forces. Whether cell tension regulates development by modifying
Diana F Silva et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 332-332 (2020-11-07)
After decades of research recognizing it as a complex multifactorial disorder, sporadic Alzheimer's disease (sAD) still has no known etiology. Adding to the myriad of different pathways involved, bacterial neurotoxins are assuming greater importance in the etiology and/or progression of
Laura R H Ip et al.
Oncotarget, 6(12), 10548-10562 (2015-04-15)
Treatment options for ovarian cancer patients remain limited and overall survival is less than 50% despite recent clinical advances. The lipid phosphatase inositol polyphosphate 4-phosphatase type II (INPP4B) has been described as a tumor suppressor in the PI3K/Akt pathway with
Articles
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
Microfluidic assembly improves polyamine nanoencapsulation of nucleic acids, overcoming challenges like polydispersity and poor reproducibility.