Principaux documents
GF10732261
Polyamide/Imide
(PAI), rod, diam. 2.4 mm, L 500 mm, brown
Synonyme(s) :
AM317910
1 EA
385,00 $
5 EA
1 560,00 $
385,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
385,00 $
5 EA
1 560,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
385,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 107-322-61
Longueur
500 mm
Diamètre
2.4 mm
Couleur
brown
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3