Documents
GF54503557
Alumina
powder, mean particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
AL606010
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 545-035-57
Poids
200 g
Taille moyenne des particules
45 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1