Principaux documents
GF18024511
Alumina
powder, mean particle size 45 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
AL606010
1 EA
646,00 $
646,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
646,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
646,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 180-245-11
Poids
1000 g
Taille moyenne des particules
45 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable