Documents
GF62302531
Alumina
powder, 0.1 max. part. size (micron), weight 20 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Synonyme(s) :
AL606022
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 623-025-31
Poids
20 g
Taille max. des part.
0.1 (micron)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable