Principaux documents
GF41348864
Alumina
powder, max. particle size 0.1 micron, weight 200 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Synonyme(s) :
AL606022
1 EA
444,00 $
444,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
444,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
444,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 413-488-64
Poids
200 g
Taille max. des part.
0.1 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable