Principaux documents
GF34603219
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
5m wire, 0.025mm diameter, hard
Synonyme(s) :
CU055120
1 EA
427,00 $
427,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
427,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
427,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 346-032-19
L × diam.
5 m × 0.025 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable