Principaux documents
GF73163640
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0025mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
CU055810
1 EA
535,00 $
535,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
535,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
535,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
polyimide insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 731-636-40
Longueur
5 m
Diam. du conducteur
0.025 mm
Épaisseur de l'isolation
0.0025 mm