Principaux documents
GF27814462
Silver
rod, 7.0 mm diameter, length 500 mm, high purity 99.99%
Synonyme(s) :
AG007935
1 EA
2 730,00 $
2 730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 730,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Ag
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141740
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 278-144-62
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
Longueur
500 mm
Diamètre
7.0 mm
pb
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable