Principaux documents
GF12110858
Niobium/Tantalum
tube, Nb 98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.4 mm
Synonyme(s) :
NB137600
1 EA
1 910,00 $
1 910,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 910,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 910,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 121-108-58
Longueur
1000 mm
D.E.
10.0 mm
Épaisseur de la paroi
0.4 mm