Documents
55723
SAFC
1-(3-Isothiocyanatobenzyl)-4-[2-(3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl)-5-oxazolyl]pyridinium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H20BrN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥90% (HPCE)
Forme
solid
Fluorescence
λex 384 nm; λem 531 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Br-].S=C=Nc1cccc(C[n+]2ccc(cc2)-c3cnc(o3)-c4ccc5OCCCc5c4)c1
InChI
1S/C25H20N3O2S.BrH/c31-17-27-22-5-1-3-18(13-22)16-28-10-8-19(9-11-28)24-15-26-25(30-24)21-6-7-23-20(14-21)4-2-12-29-23;/h1,3,5-11,13-15H,2,4,12,16H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ZLHULGGTEHEJGJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient (Ε~>20,000 in EtOH).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)