Principaux documents
GF07750403
Silicon
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.5%
Synonyme(s) :
SI006015
1 EA
703,00 $
703,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
703,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
28.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141911
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
703,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 077-504-03
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm
pb
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Silicon powder, 45 max. part. size (micron), weight 20 g, high purity 99.998%
GF86772202
Silicon
Silicon powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 97.5%
GF63403152
Silicon
Silicon powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.95%
GF92116997
Silicon
Silicon powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.95%
GF69448450
Silicon