357391
Silicon carbide
−400 mesh particle size, ≥97.5%
Synonyme(s) :
Carbon silicide, Carborundum, Methanidylidynesilanylium, Silicon monocarbide
About This Item
Produits recommandés
Description
hexagonal phase
Pureté
≥97.5%
Forme
powder
Taille des particules
−400 mesh
Pf
2700 °C (lit.)
Densité
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[C-]#[Si+]
InChI
1S/CSi/c1-2
Clé InChI
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.