GF07378476
Carbon - Vitreous
foam, 150x150mm, thickness 2.5mm, bulk density 0.05g/cm3, porosity 96.5%
Synonyme(s) :
Carbon - Vitreous, VC003810
About This Item
Produits recommandés
Essai
96.5%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 073-784-76
L × l × épaisseur
150 mm × 150 mm × 2.5 mm
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable