GF05482852
Silicon
rod, 50mm, diameter 2.0mm, crystalline, 100%
Synonyme(s) :
Silicon, SI007905
About This Item
Produits recommandés
Pureté
100%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 054-828-52
L × diam.
50 mm × 2.0 mm
Point d'ébullition
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N