Documents
GF93494177
Silicon
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, high purity 99.999%
Synonyme(s) :
SI006030
About This Item
Formule linéaire :
Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
28.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141911
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 934-941-77
Poids
10 g
Taille max. des part.
45 (micron)
Point d'ébullition
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2