Principaux documents
F7504
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzyl bromide
99%
Synonyme(s) :
α-Bromo-3-fluorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit F7504 Contacter notre Service technique
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
pb
88 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.541 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H6BrF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
SCBZBMXPJYMXRC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yue Sun et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 35(1), 1631-1640 (2020-08-13)
Nuclear factor kappa B (NF-кB) inhibition represents a new therapeutic strategy for the treatment of neuroinflammatory diseases. In this study, a series of 3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one (DHN; 6a-n, 7a-c) derivatives were synthesised and characterised by NMR and HRMS. We assessed the toxicity