187062
3-Bromobenzyl bromide
99%
Synonyme(s) :
α,3-Dibromotoluene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
39-41 °C (lit.)
Chaîne SMILES
BrCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
ZPCJPJQUVRIILS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 1,7-di(3-bromobenzyl)cyclen
- substituted 8-arylquinoline, phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitors
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges