E46607
Ethyl propiolate
99%
Synonyme(s) :
Ethyl acetylenecarboxylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
Point d'ébullition
120 °C (lit.)
Densité
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C#C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3
Clé InChI
FMVJYQGSRWVMQV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup