D90601
1,2-Diethylbenzene
technical grade, 92%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
92%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
743 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Point d'ébullition
183 °C (lit.)
Pf
−31 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1ccccc1CC
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
KVNYFPKFSJIPBJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup