Principaux documents
751235
Sigma-Aldrich
Propiolamide
97%
Synonyme(s) :
Propiolic acid amide
1 G
207,00 $
207,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
207,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
207,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
57-62 °C
Groupe fonctionnel
amide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)C#C
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-3(4)5/h1H,(H2,4,5)
Clé InChI
HCJTYESURSHXNB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable