32008
1,2-Diethylbenzene
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
o-Diethylbenzene
167,00 $
About This Item
167,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
743 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.503
pb
183 °C (lit.)
Pf
−31 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1ccccc1CC
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
KVNYFPKFSJIPBJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Attraction of adult Harmonia axyridis to volatiles of the insectary plant Cnidium monnieri: This study investigates the attraction of the beetle Harmonia axyridis to 1,2-diethylbenzene, indicating potential uses in biological control strategies (Zhiping et al., 2020).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup