Principaux documents
E2269
Sigma-Aldrich
Sodium 1,2-éthanedisulfonate
≥98%
Synonyme(s) :
Acide 1,2-éthanedisulfonique disodium salt, Disodium 1,2-éthanedisulfonate
About This Item
Formule linéaire :
NaO3SCH2CH2SO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.16
Beilstein:
3920126
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98%
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O6S2.2Na/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8;;/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
BJTHMUJCKBTCFR-UHFFFAOYSA-L
Application
Composé pour la préparation des sels "edisylate"
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable