Principaux documents
DWK213534105
Duran® Funnel
long stem(s)
Synonyme(s) :
213534105
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit DWK213534105 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
long stem(s)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213534105
Diam. de l'entonnoir
80 mm
Application
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
Caractéristiques et avantages
With long stem; Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using a filter paper; Fired-on,
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences