Principaux documents
CLS614050
Pyrex® long stem funnel with beaded edge
Synonyme(s) :
Corning® 6140
12 EA
262,00 $
262,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
262,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
262,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Corning 6140-50
D.E. de la tige
8 mm
D.I. de la partie supérieure
50 mm
Description générale
60° cone angle. Stem length is 150 mm.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.