Principaux documents
T78409
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethyl-1-pentene
99%
Synonyme(s) :
Diisobutylène
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH2C(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.21
Beilstein:
1098309
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
>3.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
83 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
99%
Température d'inflammation spontanée
736 °F
Limite d'explosivité
4.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
pb
101-102 °C (lit.)
Densité
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
Clé InChI
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
25.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-3.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Samuel Barak et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(7), 3451-3460 (2020-02-06)
Soot emissions in combustion are unwanted consequences of burning hydrocarbon fuels. The presence of soot during and following combustion processes is an indication of incomplete combustion and has several negative consequences including the emission of harmful particulates and increased operational
Diisobutylene.
American Industrial Hygiene Association journal, 43(1), B83-B84 (1982-01-01)