Principaux documents
ALD00098
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(methoxycarbonyl)-1,2,4,5-tetrazine
Synonyme(s) :
Dimethyl 1,2,4,5-tetrazine-3,6-dicarboxylate
1 G
327,00 $
327,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
327,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
327,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
crystals
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=NN=C(C(OC)=O)N=N1)OC
InChI
1S/C6H6N4O4/c1-13-5(11)3-7-9-4(10-8-3)6(12)14-2/h1-2H3
Clé InChI
QODPSGGFQFBWME-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetrazine has shown to be a versatile building block as a substrate in inverse elecron demand hetero Diels-Alder reactions. The Boger group has reported this powerful approach in the synthesis of alkaloids.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.