D86256
4-Diethylaminobenzaldehyde
99%
Synonyme(s) :
4-(Diethylamino)benzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamine)benzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamino)benzaldehyde, 4-(N,N-Diethylphenyl)aldehyde, 4-Formyl-N,N-diethylaniline, N,N-Diethyl-4-formylaniline, N,N-Diethylaminobenzaldehyde, p-(Diethylamino)benzaldehyde, p-(N,N-Diethylamino)benzaldehyde, p-Formyl-N,N-diethylaniline
101,00 $
About This Item
101,00 $
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
crystals
pb
174 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
37-41 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(CC)CC
InChI
1S/C11H15NO/c1-3-12(4-2)11-7-5-10(9-13)6-8-11/h5-9H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
MNFZZNNFORDXSV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves