678953
4-(1-Piperidinyl)benzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
1-(4-Formylphenyl)piperidine
141,00 $
About This Item
141,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
61-64 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C12H15NO/c14-10-11-4-6-12(7-5-11)13-8-2-1-3-9-13/h4-7,10H,1-3,8-9H2
Clé InChI
ILJVPSVCFVQUAD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Anti-inflammatory agents
- Piperidine incorporated α-aminophosphonates for antibacterial agents
- 5-Hydroxyaurone derivatives as growth inhibitors against HUVEC and some cancer cell lines
- NR2B selective NMDA receptor antagonists
- Fulleropyrrolidines
- Fluorophores for monitoring polymerization processes
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable