Key Documents
D209007
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-1-indenone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
crystals
Pf
153-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1c2ccccc2C(c3ccccc3)=C1c4ccccc4
InChI
1S/C21H14O/c22-21-18-14-8-7-13-17(18)19(15-9-3-1-4-10-15)20(21)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Clé InChI
POVRXYLNLVVNGW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable