433071
5-Chloro-1-indanone
99%
91,50 $
About This Item
91,50 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
94-98 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
Chaîne SMILES
Clc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5H,1,4H2
Clé InChI
MEDSHTHCZIOVPU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable