Principaux documents
159166
Sigma-Aldrich
1,3-Benzodioxole
99%
Synonyme(s) :
1,2-(Methylenedioxy)benzene
50 G
81,00 $
81,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
81,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Beilstein:
115506
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
81,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
12 mmHg ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
pb
172-173 °C (lit.)
Densité
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H6O2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-4H,5H2
Clé InChI
FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Supersonic jet fluorescence spectra of 1,3-benzodioxole has been studied.[1] The far-infrared spectrum of the vapour of 1,3-benzodioxole has been reported.[2] The electronic absorption spectra and the laser-induced fluorescence spectra of supersonic-jet-cooled 1,3-benzodioxole molecules has been investigated.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
1, 3-benzodioxole: far-infrared spectrum 50-500 cm< sup>- 1</sup>.
Duckett JA, et al.
Chemical Physics Letters, 64(2), 261-265 (1979)
Marie-Josée Haglund Halsør et al.
Scientific reports, 10(1), 11995-11995 (2020-07-21)
Nonulosonic acid (NulO) biosynthesis in bacteria is directed by nab gene clusters that can lead to neuraminic, legionaminic or pseudaminic acids. Analysis of the gene content from a set mainly composed of Aliivibrio salmonicida and Moritella viscosa strains reveals the
Ron Amon et al.
Oncotarget, 8(68), 112236-112244 (2018-01-20)
Humans have circulating antibodies against diverse glycans containing
Supersonic jet fluorescence spectroscopy of 1, 3-benzodioxole: A non-planar (C< sub> 2</sub>) structure in S0.
Hassan KM and Hollas JM.
Chemical Physics Letters, 157(3), 183-188 (1989)
Spectroscopic Determination of the Vibrational Potential Energy Surface and Conformation of 1, 3-Benzodioxole in Its S1 (p, p*) Excited State. The Effect of the Electronic Excitation on the Anomeric Effect.
Laane J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(11), 2628-2634 (2000)