Principaux documents
D188301
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3,3′-thiodipropionate
99%
Synonyme(s) :
3,3′-Thiodipropionic acid dimethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
S(CH2CH2CO2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
pb
148 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.198 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCSCCC(=O)OC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves