D18609
1,3-Diamino-2-propanol
95%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-1,3-propanediamine, 1,3-Diamino-2-hydroxypropane
71,90 $
About This Item
71,90 $
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
solid
Pf
40-44 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCC(O)CN
InChI
1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
Clé InChI
UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Grin2a(24409)
Catégories apparentées
Application
- 1,3-Diamino-2-propanol is a versatile bidentate diamine ligand which is used in the synthesis of a variety of organometallic compounds.[1][2][3]
- It is a precursor to synthesize the fluorogenic dsDNA binder, N1,N3-bis(4-amidinophenyl)propane-1,3-diamine (BAPPA).[4]
- It can also be used as a branching unit in the synthesis of peptide dendrimers.[5]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable