210218
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol
98%
Synonyme(s) :
(±)-3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-(dimethylamino)propane, Methicol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4609 (lit.)
Point d'ébullition
216-217 °C (lit.)
Densité
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)CC(O)CO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)3-5(8)4-7/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
QCMHUGYTOGXZIW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- synthetic cationic lipid, N-[1-(2,3-dioleyloxy)propyl-N,N,N-trimethylammonium chloride (DOTMA), used in DNA-transfection protocol
- indane-derived bis(oxazolines)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter