239844
3-Amino-1-propanol
≥99%
Synonyme(s) :
3-Aminopropyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.59 (vs air)
Pression de vapeur
2.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.4598 (lit.)
Point d'ébullition
184-187 °C (lit.)
Pf
10-12 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter