CLS980025
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 55 mL
Synonyme(s) :
Corning® 9800
905,00 $
About This Item
905,00 $
Produits recommandés
Matériaux
round bottom tube
Conditionnement
case of 288
pack of 72
Fabricant/nom de marque
Corning 9800-25
D.E. × L
25 mm × 150 mm
Capacité
55 mL