CLS980012
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 5 mL
Synonyme(s) :
Corning® 9800
694,00 $
About This Item
694,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
plain neck
round bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations
Conditionnement
pack of 72
case of 720
Fabricant/nom de marque
Corning 9800-12
D.E. × L
12 mm × 75 mm
Capacité
5 mL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (test)