Z741008
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 50 mL, O.D. × L 25 mm × 150 mm, round bottom
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Push fit
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.E. × L
25 mm × 150 mm
Capacité
50 mL
Diam. du tube
25 mm