Documents
Z740989
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube with rim
capacity 25 mL, O.D. × L 18 mm × 150 mm, round bottom
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Push fit
Conditionnement
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.E. × L
18 mm × 150 mm
Capacité
25 mL
Diam. du tube
18 mm
Catégories apparentées
Description générale
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. With rim.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC