Principaux documents
CLS980010
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 3 mL
Synonyme(s) :
Corning® 9800
72 EA
90,20 $
720 EA
694,00 $
90,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
72 EA
90,20 $
720 EA
694,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.43
90,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
plain neck
round bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations
Conditionnement
pack of 72
case of 720
Fabricant/nom de marque
Corning 9800-10
D.E. × L
10 mm × 75 mm
Capacité
3 mL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (test)
Description générale
Beaded rim. Made from special machine-made tubing to give optimum wall thickness. Well annealed, resistant to heat, and chemically stable. Rims are fire-polished. 25 mm tubes do not have marking spot.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.