CLS7082010
Pyrex® VISTA™ culture tube, rimless
diam. × L 10 mm × 75 mm
Synonyme(s) :
culture tubes, test tubes, test tubes glass, Corning® 70820
120,00 $
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
About This Item
120,00 $
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
case of 200
Fabricant/nom de marque
Corning 70820-10
Capacité
3 mL
Diam. × L
10 mm × 75 mm
Couleur
clear
Description générale
- Pyrex® VISTA™ culture tubes are made of chemically resistant borosilicate glass.
- The rimless design facilitates convenient plugging and rack storage.
- The reusable tubes feature fire polished ends.
- Includes a blue marking spot (except for the 22 mm and 25 mm O.D. tubes).