Principaux documents
CLS71003
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 3 mL, accuracy: 0.01 mL
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Fabricant/nom de marque
Corning 7100-3
Corning 7100
Plage de mesure du volume
3 mL, accuracy: 0.01 mL
Longueur
356 mm
Capacité
3 mL
Couleur
black
Description générale
Tempered top and tip. Red graduation and markings, color-coded, ASTM E 969.
Autres remarques
Manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E 694 for volumetric testing and ASTM E 542 for calibration of volumetric ware.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.