CLS710050
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 50 mL, accuracy: 0.05 mL
Synonyme(s) :
pipet
80,70 $
About This Item
80,70 $
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7100-50
Corning 7100
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: 0.05 mL
Longueur
516 mm
Capacité
50 mL