CLS71014
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
red, volume 4.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Synonyme(s) :
Corning® pipette, CRT/SR, 4 mL, Corning® 7101, Corning® 7101
314,00 $
About This Item
314,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
red
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
pack of 2 ea
case of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7101-4
Plage de mesure du volume
4.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Longueur
370 mm
Capacité
4.0 mL