CLS564425
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 25 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
734,00 $
About This Item
734,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
9
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
Conditionnement
case of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 5644-25
tol. measuring range
0.03 mL
Capacité
25 mL