CLS563010
Pyrex® volumetric micro flask, Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5630
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
9
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 5630-10
tol. measuring range
0.02 mL
Capacité
10 mL