Principaux documents
CLS564410
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 10 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
12 EA
667,00 $
667,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
667,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
667,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
9
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
Conditionnement
case of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 5644-10
tol. measuring range
0.02 mL
Capacité
10 mL
Description générale
The strength of the flasks have been significantly increased through machine-blown bodies, which are sealed to heavy-tubing necks.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.